Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs numériques pour microplaques
Code produit 16514622 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU, UK, CN
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Tension Conditionnement
16514622 Prise EU, UK, CN 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16514622 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88882006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00€
    864.34€ / 1 pièces
    Économisez 145.66€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
La boîte standard comprend une plateforme standard avec 6 pinces 88882115 installées (taille pour 4 microplaques)
Obtenez un mélange précis et efficace des échantillons
Agitation stable et précise pour microplaques avec plateforme standard et élargie pouvant mélanger jusqu’à six microplaques simultanément.
  • Affichage numérique de la vitesse et de la durée
  • Plage de vitesses : 150 – 1200 tr/min
  • Contrôle précis de la vitesse :
  • ±1 % de la vitesse programmée jusqu’à 299 tr/min
  • ± 2 % de 300 à 1 200 tr/min.
  • Diamètre de l’orbite : 2,5mm
  • Peut supporter une charge allant jusqu’à 4 kg
  • Mode minuterie : jusqu’à 99 h et 59 min.
  • Grande plateforme (en option) pour 6 microplaques
  • Portoirs pour tubes à essai (en option), pour tubes de 1,5 ml, 15 ml et 50 ml
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2,5 mm
Capacité de charge (métrique) 1 kg à 1 200 tr/min, 4 kg à ≤ 400 tr/min
Précision du contrôle de la vitesse 1 tr/min
Vitesse de rotation 150 à 1 200 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Ampérage 72 VA
Type de produit Agitateur numérique pour microplaques
Certifications/Conformité cCSAus, CE, RoHS
Type de prise Prise EU, UK, CN
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plateforme en acier inoxydable
Dimensions (P x l x H) intérieures 383 x 260 x 145 mm (15,1 x 10,2 x 5,7 in)
Dimensions (L x l) de la plateforme 275 x 235 mm (10,8 x 9,3 in)
Dimensions (L x l x H) 487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 in)
Longueur (impériale) de la plateforme 10,8 in
Longueur (métrique) de la plateforme 275 mm
Largeur (impériale) de la plateforme 9,3 in
Largeur (métrique) de la plateforme 235 mm
Poids à l’expédition (impériale) 33 lb
Poids à l’expédition (métrique) 15 kg/33 lb
Poids (impériale) 28,2 lb
Poids (métrique) 12,8 kg
Type de contrôleur LED
Modèle Agitateur numérique pour microplaques
Affichage LED
À utiliser avec (équipement) Agitateur oscillant, agitateur rotateur, mélangeur
Plage d’humidité 20 à 80%
Type de plateforme Plateau
Plage de durée 1 min à 99 h et 59 min