Learn More
Thermo Scientific™ Mélangeurs à vortex numériques
Code produit 16534622 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU, UK, CN
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Tension Conditionnement
16534622 Prise EU, UK, CN 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16534622 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88882010
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
La boîte standard comprend la plateforme en caoutchouc 88882120
Obtenez un mélange précis et efficace des échantillons
Conçus pour un contrôle précis de la vitesse afin de mélanger ou battre les échantillons en continu.
  • Affichage numérique de la vitesse et de la durée
  • Modes continu et tactile
  • Plage de vitesses : 0 à 3 000 tr/min
  • Contrôle précis de la vitesse : ± 5 % tr/min.
  • Configuration rapide tr/min max :
  • 3 secondes, 1 500 tr/min (tactile)
  • 6 secondes, 3 000 tr/min (continu)
  • Minuterie : jusqu’à 99 minutes
  • 2 modes de minuterie :
    • compte à rebours pour les répétitions de tests
    • Minuterie : continue, durée définie sur 0
  • Accessoires divers pour récipients de différents types
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 4 mm
Capacité de charge (métrique) 0,5 kg
Vitesse de rotation 200 à 3000 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V
Tension 230 V
Type de produit Mélangeur à vortex numérique
Certifications/Conformité cCSUS, CE, certificat d’analyse (COA), certificat d’analyse (COA)
Type de prise Prise EU, UK, CN
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plateforme en caoutchouc, en plastique
Dimensions (L x l x H) 8,1 x 5,9 x 5,2 in (20,5 x 15,1 x 13,1 cm)
Hauteur (impériale) 5,2 in
Hauteur (métrique) 13,1 cm
Longueur (impériale) 8,1 in
Longueur (métrique) 20,5 cm
Largeur (impériale) 5,9 in
Largeur (métrique) 15,1 cm
Poids à l’expédition (impériale) 14,6 lb
Poids à l’expédition (métrique) 6,6 kg
Modèle Mélangeur à vortex numérique
À utiliser avec (équipement) Agitateur oscillant, agitateur rotateur, mélangeur
Modes de fonctionnement Tactile, continu
Plage de durée 1 à 99 min ou en continu
Garantie et services 2 ans