Includes
Comprend une tête de coupelle et une tête de 3 po avec couvercle. Les unités sont fournies avec un câble à 3 fils de 72 pouces. (183 cm), et une fiche.
Le contrôle par microprocesseur maintient le point de consigne pour une action de mélange forte et constante. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé. Deux modes de fonctionnement : “Mode continu” lorsque vous utilisez des accessoires ou “mode tactile” qui active le mélange lorsque vous appuyez sur la tête d’agitation.
- Affichage LED de la vitesse et de l’heure
- Modes continu et tactile
- Contrôles par microprocesseur
- Garantie de 5 ans
Garantie
5 ans
Spécification
Spécification
| Orbite | 4,9mm |
| Vitesse de rotation | 500 à 3000 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 0,13 A, 135 W |
| Tension | 230V |
| Puissance | 135 W |
| Ampérage | 0,13 A |
| Type de produit | Mélangeur à vortex numérique |
| Hauteur (impériale) | 5 in |
| Hauteur (métrique) | 12,7cm |
| Longueur (impériale) | 8po |
| Afficher plus |