Learn More
Fisherbrand™ Digital Vortexer Package
Code produit 30002913 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
5,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite Conditionnement
30002913 5,8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30002913
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le Digital Vortexer allie précision numérique, confort ergonomique et construction durable, avec un contrôle de vitesse variable, une faible force d'activation, un mélange à grande vitesse, une stabilité, une résistance chimique, des certifications de conformité et une garantie de 5 ans.
Contrôle numérique : produit des résultats plus précis
  • Les contrôles numériques améliorent le contrôle utilisateur pour un mixage précis
  • Un affichage numérique illuminé garantit précision, reproductibilité et résultats cohérents
  • Le contrôle de vitesse variable offre flexibilité et un contrôle précis de l’intensité de mélange
Ergonomique : évite la fatigue de l’utilisateur
  • Force d’activation minimale, supportant à la fois le démarrage tactile et le fonctionnement continu pour plus de commodité
  • Capacité de vortex à grande vitesse - jusqu’à 3 600 RPM
  • La tête à positions multiples permet un vortex à des angles supérieurs à 90 degrés pour une polyvalence accrue
Design durable : garantit une qualité qui permet d’économiser de l’argent
  • Construite en ABS et en silicone, l’unité résiste aux produits chimiques courants et facilite le nettoyage
  • Une plateforme stable et des pieds en élastomère assurent la stabilité de l’unité pendant le fonctionnement
  • Répond aux certifications de sécurité et de conformité tout en offrant une consommation d’énergie plus faible
  • Garantie de 5 ans
Détails de l’opération :
  • Modes de fonctionnement : Intermittent (Touch) et Continu
  • Plage de vitesse : 600 à 3 600 RPM, 200 RPM incréments
  • Plage de vitesse intermittente : 600 à 3 600 RPM
  • Plage de vitesse continue : 600 à 2 600 RPM
  • Durée de la durée : 0 à 50 heures
  • Plage du minuteur : Comptage vers le bas en minutes et en secondes (le temps de fonctionnement en mode continu peut atteindre 50 heures, le temps de fonctionnement en mode intermittent jusqu’à 1 minute), le temps de fonctionnement en décompte ascendant peut atteindre 50 heures
  • Orbite : 5,8 mm (0,228 in)
  • Poids unitaire : 5,4 lbs (2,4 kg)
  • Entrée électrique : 100-240 VAC, 2,5A, 50/60 Hz | Sortie : 12 VDC, 3,0A, 36,0W
  • Charge maximale (continue) : 250 grammes (0,55 lbs)
Le kit comprend trois accessoires de tête pour un vortex continu et mains libres :
  • Accessoire de tête 1 : Pour jusqu’à (48) tubes ou tubes à bande de 0,2, 0,5, 1,5/2 mL
  • Accessoire de tête 2 : Pour (3) tubes de 15 mL
  • Accessoire de tête 3 : Pour (2) tubes de 25 ou 50 mL
Spécification
Orbite 5,8 mm
Vitesse de rotation 600 à 3 600 rpm
Tension 100/240 V
Type de produit Agitateur à vortex
Couleur Gris/bleu
Modèle Fisherbrand Vórtice digital
Comprend Trois accessoires de tête