Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie numérique avec couvercle JB Nova
Code produit 15187015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
26 L
Dimensions (L x l x H):
215 x 335 x 200 mm
365 x 360 x 225 mm
570 x 335 x 275 mm
590 x 335 x 275 mm
Capacité de chauffage:
1400 W (230V) 1050 W (120V)
350 W (120V)
800 W (230V et 120V)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Capacité de chauffage Conditionnement
15187015 18 L 570 x 335 x 275 mm 1400 W (230V) 1050 W (120V) 1 pièce
15197015 12 L 365 x 360 x 225 mm 800 W (230V et 120V) -
15117025 26 L 590 x 335 x 275 mm 1400 W (230V) 1050 W (120V) 1 pièce
15177015 5 L 215 x 335 x 200 mm 350 W (120V) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15187015 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur JBN18
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une régulation de la température stable, une interface simple et un chauffage rapide. Le bain-marie numérique avec couvercle Grant Instruments™ JB Nova est disponible dans un choix de quatre modèles avec plateau de base et couvercle inclus de série.
Offre une régulation de la température stable, une interface simple et un chauffage rapide. Le bain-marie numérique avec couvercle Grant Instruments™ JB Nova est disponible dans un choix de quatre modèles avec plateau de base et couvercle inclus de série.
  • Plage de températures ambiantes +5ºC à 95ºC
  • Stabilité : ±0,5ºC
  • Technologie unique Set and ForgetTM : chauffage rapide, régulation fiable de la température
  • Commandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler
  • Verrouillage pratique du panneau avant : désactive les commandes du panneau avant pour éviter les changements involontaires
  • Convient à une utilisation avec des microbilles de transfert de chaleur
  • Robinet de vidange sur les bains 12 L, 18 L et 26 L
  • Garantie de 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 18 L
Gamme de températures Ambiante +5° ; à 95°C
Capacité de chauffage 1400 W (230V) 1050 W (120V)
Résolution de la température 0,5°C
Stabilité de la température ±0,5 à 70°C
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 570 x 335 x 275 mm
Tension 230 V