Learn More
Dihydrostreptomycin sulfate, MedChemExpress
Catalog No. 16492319
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packungsgröße:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
16492319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16492319 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1241
 Restricted Item
Expédition estimée: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Dihydrostreptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, used to treat bacterial diseases in cattle, pigs and sheep.
Dihydrostreptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, used to treat bacterial diseases in cattle, pigs and sheep.
Spezifikation
Chemical Name or Material Dihydrostreptomycin sulfate
CAS 5490-27-7
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H41N7O12.3/2H2SO4
Quantity 1 g
Synonym Dihydrostreptomycin sesquisulfate
Solubility Information H2O : ≥ 200 mg/mL (273.71 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@](O)(CO)[C@H]2O[C@@]3([H])[C@@H](NC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)([H])[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]1NC(N)=N.[1.5H2SO4]
Molecular Weight (g/mol) 730.71
Formula Weight 730.71
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.