Learn More
Dimethyldistearylammonium Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Dimethyldistearylammonium Bromide |
| CAS | 3700-67-2 |
| Molecular Formula | C38H80BrN |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | 1-Octadecanaminium, N,N-dimethyl-N-octadecyl-, bromide (9CI), Ammonium, dimethyldioctadecyl-, bromide (8CI), Dimethyldioctadecylammonium bromide (6CI,7CI), Bis(octadecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DODA(Br), DODAB, DSDMAB, Di-n-octadecyldimethylammonium bromide, Dimethyldioctadecylammomium bromide, Dioctadecanyldimethylammonium bromide, Dioctadecyldimethylammonium bromide, Distearyldimethylammonium bromide, GERBU Adjuvant 10, GERBU Adjuvant 100, N,N-Distearyl-N,N-dimethylammonium bromide, VSA 3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 630.95 |
| Formula Weight | 629.5474 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?