Learn More
Dimethylthiocarbamoyl Chloride, TRC
Product Code. 30388008
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30388008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30388008 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4795455G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Dimethylthiocarbamoyl Chloride
CAS 16420-13-6
Molecular Formula C3H6ClNS
Quantity 5 g
Synonym N,N-Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylthiocarbamyl Chloride, 1-Chloro-N,N-dimethylthioformamide, Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylchlorothiocarbamate, N,N-Dimethylthiocarbamic Acid Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamoyl Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamyl Chloride, N,N'-Dimethylchlorothioformamide
InChI Formula InChI=1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
SMILES CN(C)C(=S)Cl
IUPAC Name N,N-dimethylcarbamothioyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 123.6
Formula Weight 122.9909
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.