Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs Dimroth avec olives en verre
Code produit 10139600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 24/29
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
10139600 NS 14/23 250 mm 1 pièce
10047770 NS 14/23 160 mm 1 pièce
10101621 NS 24/29 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10139600 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05240301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    115.76€ / 1 pièces
    Économisez 25.24€
    17% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs Dimroth conformes à la norme DIN 12591
  • Pour la condensation des vapeurs
  • Avec rodage NS et cône NS
  • Raccordement d’eau : olives en verre
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Comprend Olives en verre
Longueur (métrique) l’enveloppe 250 mm
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard NS 14/23
Matériau Verre Duran