Learn More
Diosmin, Thermo Scientific™
49.90€ - 130.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 520-27-4 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C28H32O15 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 608.549 |
| Numéro MDL | MFCD00009772 |
| Clé InChI | GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N |
| Synonyme | diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene |
| CID PubChem | 5281613 |
| ChEBI | CHEBI:4631 |
| Nom IUPAC | 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| SMILES | CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15484519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62073.06 |
5g |
49.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15494519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62073.14 |
25g |
130.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in DMSO (50 mg/ml), water (122 mg/ml at 25°C), and ethanol (<1mg/mL at 25°C).
Notes
Protect from heat. Incompatible with heat and oxidizing agents. Store at 4°C.
Identifiants chimiques
| 520-27-4 | |
| 608.549 | |
| GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N | |
| 5281613 | |
| 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| C28H32O15 | |
| MFCD00009772 | |
| diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene | |
| CHEBI:4631 | |
| CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O |
Spécification
| Diosmin | |
| C28H32O15 | |
| 14,3297 | |
| Soluble in DMSO (50mg/ml),water (122mg/ml at 25°C),and ethanol (<1mg/ml at 25°C). | |
| CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O | |
| 608.549 | |
| CHEBI:4631 |
| 520-27-4 | |
| MFCD00009772 | |
| diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene | |
| GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N | |
| 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one | |
| 5281613 | |
| 608.5 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-289-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold