Learn More
DiversifiedBiotech Étiquettes en rouleau thermiques directes
GREENER_CHOICE
Code produit 30282304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
0,94 po
1,28 po
1,50 po
Conditionnement:
500 kits
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) unitSize
30282304 1,28 po 500 kits
30282287 1,50 po 500 kits
30282303 0,94 po 500 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30282304 Fournisseur DiversifiedBiotech Code fournisseur DTCR6200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Application Label LIVE pour l'impression avec l'imprimante d'étiquettes mydpi
  • Thermique directe Cryo-Tags™ formaté pour fonctionner avec la plupart des imprimantes thermiques directes
  • Étiquetez rapidement vos échantillons avec un texte net, des codes-barres clairs ou une combinaison des deux.
  • Les étiquettes cryogéniques conviennent à une variété d'applications
  • Diversified Biotech recommande l'application Label LIVE pour l'impression avec l'imprimante d'étiquettes mydpi
Spécification
Type d’adhésif Peel and Stick, Acrylique
Couleur Blanc
Finition Semi-brillant
Format Rouleau
Matériau Polyoléfine
Print Technology Thermique directe
Type de produit Étiquette de lettre ultra réfléchissante
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l) 1,28 x 0,50 in
Longueur (impériale) 1,28 po
Largeur (impériale) 0,50 po
Largeur (métrique) 1.27 cm