Learn More
SCAT™ Passoire à saletés pour entonnoir de sécurité « MARCO » avec couvercle
Code produit 17891235 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
17891235 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17891235 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 319000
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Passoire à saletés pour entonnoir « MARCO » avec couvercle.
  • Protège votre entonnoir « MARCO » des éclaboussures et de la saleté
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 105 mm
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 5 mm
À utiliser avec (application) Mise au rebut des déchets
À utiliser avec (équipement) Tube de sécurité MARCO avec couvercle
Type de produit Tamis