Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE en forme de disque
Code produit 11878892 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
9mm
10mm
20 mm
30 mm
Hauteur (métrique):
6mm
10mm
12 mm
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11878892 10mm 6mm 10 pièces
11888892 20 mm 10mm 10 pièces
11868892 9mm 6mm 10 pièces
16205841 30 mm 12 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11878892
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une agitation stable pour les tubes. Les barreaux d’agitation en forme de disque sont excellents pour les applications impliquant des tubes.
  • Barreau d’agitation magnétique stable
  • Pour une utilisation dans les tubes
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Tubes
Hauteur (métrique) 6mm
Diamètre (métrique) 10mm
Quantité 5/boîte