Learn More
BD Discardit™ Seringue non stérile à deux composants
Code produit 10286173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations
10286173 10 ml 0,5 ml
10012022 5 ml 0,2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour les applications sous pression, une seringue en trois parties est recommandée.
Code produit 10286173 Fournisseur BD Code fournisseur 301360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    322.34€ / 1700 pièces
    Économisez 173.66€
    35% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les applications sous pression, une seringue en trois parties est recommandée.
Utilisée pour l’injection ou l’aspiration de liquides médicaux, y compris les liquides corporels (sang, etc.) et les médicaments. BD™ Discardit™ La seringue non stérile en deux parties est une seringue médicale à usage unique dont le corps est lubrifié pour permettre une progression en douceur du piston sans avoir besoin d'un anneau en caoutchouc.
  • Seringues à deux parties avec pipette Luer et conception étanche
  • Corps transparent avec des marquages précis de graduation pour une visualisation parfaite du contenu
  • Piston ergonomique pour un fonctionnement à une seule main avec une force de glissement réduit
  • Le lubrifiant sans huile de silicone permet un mouvement souple et progressif du piston
  • La bague de retenue empêche le retrait accidentel de la tige du piston
  • La conception des brides de préhension des doigts garantit stabilité et confort lors de l’injection
  • Les seringues à usage unique, emballées individuellement, sont exemptes de latex et de PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Oléamide (lubrifiant), Polyéthylène (piston), Polypropylène (cylindre)
Couleur transparent
À utiliser avec (application) Injection et/ou aspiration de fluides médicaux
Type de produit Seringue en 2 parties
Jetable Usage unique
Graduations 0,5 ml
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 10 ml
Type de connexion Embout Luer