Learn More
Fisherbrand™ Boîte distributrice de Parafilm™ M pour dessus de récipients
Code produit 16390412 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Parafilm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16390412 Parafilm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16390412
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le distributeur pour dessus de boîte est facile à utiliser et ne génère pas de désordre.
  • Peut accueillir deux rouleaux Parafilm™ M de 50 mm (2 po) ou un rouleau de 100 mm (4 po)
  • Utilisation facile, placez simplement le distributeur au-dessus du récipient à recouvrir de Parafilm™ M et tirez le film de scellage. Il n’est pas nécessaire de retirer les rouleaux de l’emballage
  • La lame de sécurité intégrée glisse et découpe sans danger pour les bouts des doigts et élimine l’utilisation de ciseaux
  • Fourni avec deux lames de sécurité ; des lames de rechange supplémentaires sont disponibles à l’achat
  • En plastique ABS, ce qui facilite le nettoyage de l’unité
Spécification
Type de produit Distributeur de film
Couleur Naturel
Longueur (métrique) 12,3 cm
Largeur (impériale) 6,8 in
Largeur (métrique) 17,2 cm
Hauteur (métrique) 9,9 cm
Capacité Parafilm
Matériau ABS
No. of Compartments 1
Description Boîte distributrice de Parafilm pour dessus de récipients Fisherbrandtrade;
À utiliser avec (application) Récipients, matériel de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Film de scellage, Parafilm M
Comprend Lame
Quantité 1 de chaque
Dimensions Étalon