Learn More
Fisherbrand™ Embouts de distributeur
Code produit 15143646 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
1.25mL
2,5 ml
5,0 mL
5 ml
12,5 ml
25 mL
50 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Conditionnement
15143646 5,0 mL Non stérile 100 pièces
15163646 0,1 ml Non stérile 100 pièces
15133646 0,5 ml Non stérile 100 pièces
15153646 1.25mL Non stérile 100 pièces
15173646 2,5 ml Non stérile 100 pièces
15193646 12,5 ml Non stérile 100 pièces
15183646 25 mL Non stérile 50 pièces
15103656 50 ml Non stérile 25 pièces
15113656 0,1 ml Stérile 100 pièces
15123656 0,5 ml Stérile 100 pièces
15143656 1,25 ml Stérile 100 pièces
15133656 2,5 ml Stérile 100 pièces
15153656 5 ml Stérile 100 pièces
15173656 12,5 ml Stérile 100 pièces
15183656 50 ml Stérile 25 pièces
15163656 25 mL Stérile 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 15143646
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Pointes de distributeur robustes, stables et durables pour diverses marques de pipeteurs. Pour la distribution de liquides à viscosité ou pression de vapeur élevée.
  • Ces cônes jetables conviennent aux distributeurs multiples suivants :
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ et Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 5,0 mL
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité ISO 8655
À utiliser avec (application) Pour la distribution de liquides à viscosité élevée et haute pression de vapeur
Type de produit Pointe du distributeur
Jetable Usage unique