Learn More
BRAND™ Distributeurs analogiques réglables Dispensette™ S adaptables sur flacons
GREENER_CHOICE
Code produit 15418053 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.1 à 1 ml
0.2-2 ml
0.5-5 ml
1-10 ml
10-100 ml
2.5-25 ml
5-50 ml
Précision:
0,5 % (125 μl), 0,1 % (25 μL)
0,5 % (50 μl), 0,1 % (1 μL)
0,5 % (50 μl), 0,1 % (10 μL)
0.5 % (10 μl), 0,1 % (2 μL)
0.5 % (25 μl), 0,1 % (5 μL)
0.5 % (250 μl), 0,1 % (50 μL)
0.5 % (500 μl), 0,1 % (100)μL)
0.6 % (6 μl), 0,1 % (1 μL)
Comprend:
Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en poly
Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40)
Incréments:
0.02 ml
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1.0 ml
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Précision Comprend Incréments Conditionnement
15418053 1-10 ml 0,5 % (50 μl), 0,1 % (1 μL) Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.2 ml 1 pièce
15478043 0.1 à 1 ml 0.6 % (6 μl), 0,1 % (1 μL) Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.02 ml 1 pièce
15498043 0.2-2 ml 0.5 % (10 μl), 0,1 % (2 μL) Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.05 ml 1 pièce
15429032 0.5-5 ml 0.5 % (25 μl), 0,1 % (5 μL) Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.1 ml 1 pièce
15444952 1-10 ml 0,5 % (50 μl), 0,1 % (10 μL) Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, vanne de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.2 ml 1 pièce
15454942 2.5-25 ml 0,5 % (125 μl), 0,1 % (25 μL) Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en poly 0.5 ml 1 pièce
15406932 5-50 ml 0.5 % (250 μl), 0,1 % (50 μL) Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en poly 1.0 ml 1 pièce
15417361 10-100 ml 0.5 % (500 μl), 0,1 % (100)μL) Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons fileté GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, valve de recirculation avec tube de recirculation en option, outil de montage et adaptateurs en poly 1.0 ml 1 pièce
15468043 0.1 à 1 ml 0.6 % (6 μl), 0,1 % (1 μL) Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.02 ml 1 pièce
15488043 0.2-2 ml 0.5 % (10 μl), 0,1 % (2 μL) Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.05 ml 1 pièce
15408053 0.5-5 ml 0.5 % (25 μl), 0,1 % (5 μL) Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40) 0.1 ml 1 pièce
15428053 2.5-25 ml 0,5 % (125 μl), 0,1 % (25 μL) Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40) 0.5 ml 1 pièce
15438053 5-50 ml 0.5 % (250 μl), 0,1 % (50 μL) Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40) 1.0 ml 1 pièce
15492823 10-100 ml 0.5 % (500 μl), 0,1 % (100)μL) Distributeur Dispensette S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 32-33, GL38, S40) 1.0 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15418053 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 4600140
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Tube de décharge, dispositif de fixation de valve / outil d’étalonnage, adaptateurs en PP, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
Le Dispensette™ Les distributeurs de bouteilles analogiques S sont dotés d'une conception à « piston flottant » pour un fonctionnement à faible effort et sans pièces d'usure. Les canules d’écoulement optimisées facilitent encore plus la distribution et l’amorçage, en particulier sur les appareils de grand volume.
  • Nouveau tube de décharge, avec ou sans vanne de recirculation
  • Nouveau système de vannes : pas de bagues d’étanchéité supplémentaires requises, facilite le nettoyage et les préparations pour l’autoclavage
  • Amorçage simple grâce aux canaux d’écoulement optimisés
  • Force de distribution moindre (en particulier avec les instruments volumineux)
  • Réglage du volume sûr grâce au suivi interne encadré (instruments analogiques réglables)
  • Bouchon à vis pivotant : ne gêne pas la distribution
  • Facile à calibrer et à ajuster pour se conformer à GLP lignes directrices
  • Démontage facile pour le nettoyage
  • Valve de remplissage et de vidange remplaçable avec poire de sécurité (se verrouille lorsque le tube de vidange n'est pas assemblé)
  • 360° Le bloc de vanne rotatif permet à l'étiquette de la bouteille d'être face à l'utilisateur.
  • Le tube de remplissage télescopique s’adapte facilement aux flacons de différentes tailles
  • Marquage DE-M
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0,5 % (50 μl), 0,1 % (1 μL)
Angle 90°
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001
Couleur Gris/rouge
Densité Jusqu’à 2,2 g/cm3
Description Sans vanne de recirculation
Canaux 1
Matériau Verre borosilicaté, Céramique, ETFE, PFA, PTFE
Volume (métrique) 1-10 ml
Affichage Analogique
À utiliser avec (application) Applications : Distribution des réactifs agressifs, y compris des bases et des acides concentrés comme le H3PO4, le H2SO4 (sauf par ex. : HCl, HNO3 et HF), des solutions salines ainsi que de nombreux solvants organiques
Comprend Distributeur Dispense S pour flacons, adaptateur pour flacons à filetage GL 45, marquage DE-M, certificat de performance, tube de remplissage télescopique, outil de montage et adaptateurs en polypropylène (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Incréments 0.2 ml
Température (impériale) 59°F à 104°F
Température (métrique) 15°C à 40°C
Tension de vapeur Jusqu'à 600 mbar
Indice de viscosité Jusqu'à 500 mm² /s
Garantie 2 an