Learn More
BRAND™ Distributeurs numériques adaptables sur flacons Dispensette™ S Organic
Tous les produits Brand ProduitsDescription
Includes
Tube de décharge, dispositif de fixation de valve / outil d’étalonnage, adaptateurs en PP, tube de remplissage télescopique, tube de recirculation (en option), certificat de performance, manuel d’utilisation
- Nouveau tube de décharge, avec ou sans vanne de recirculation
- Nouveau système de vannes : pas de bagues d’étanchéité supplémentaires requises, facilite le nettoyage et les préparations pour l’autoclavage
- Amorçage simple grâce aux canaux d’écoulement optimisés
- Force de distribution moindre (en particulier avec les instruments volumineux)
- Bouchon à vis pivotant : ne gêne pas la distribution
- Facile à calibrer et à ajuster pour se conformer à GLP lignes directrices
- Démontage facile pour le nettoyage
- Valve de remplissage et de vidange remplaçable avec poire de sécurité (se verrouille lorsque le tube de vidange n'est pas assemblé)
- 360° Le bloc de vanne rotatif permet à l'étiquette de la bouteille d'être face à l'utilisateur.
- Le tube de remplissage télescopique s’adapte facilement aux flacons de différentes tailles
- Technique Easy Calibration : pour un réglage rapide et sans outils de l’étalonnage
- Marquage DE-M
Garantie
Un an
Specifica
Specifica
| Précision | 0.5 % (25 μl), 0,1 % (5 μL) |
| Angle | 90° |
| Type de produit | Distributeur |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certifications : ISO 9001 |
| Couleur | Gris/jaune |
| Densité | Jusqu’à 2,2 g/cm3 |
| Description | Avec vanne de recirculation |
| Volume (métrique) | 0.5-5 ml |
| Affichage | Numérique |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?