Learn More
Fisherbrand™ Bac de distribution de paillasse double
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsBeskrivelse
Accédez facilement à votre matériel de laboratoire, même avec des gants ! Idéal pour ranger de nombreux articles de laboratoire différents, y compris des tubes à microcentrifuger.
Conception ergonomique
- Ouvertures larges et inclinées
- Rebord surdimensionnée
- Le couvercle reste ouvert lorsqu’il est incliné vers l’arrière
- Comprend un séparateur de compartiment amovible
Parfait pour une utilisation sur paillasse ou monté sur un mur
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Trous pré-percés et vis incluses pour le montage mural
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Bac distributeur |
| Matériau | Acrylique |
| Couleur | Vert vif |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 180 x 155 x 165 mm |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Largeur (métrique) | 155 mm |
| Hauteur (métrique) | 165 mm |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?