Learn More
Fisherbrand™ Bac de distribution de paillasse simple
Code produit 11314065 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu vif
Dimensions (L x l x H):
155 x 155 x 170 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11314065 Bleu vif 155 x 155 x 170 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11314065
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Accédez facilement à vos matériaux de laboratoire, même avec des mains gantées. Le bac de distribution unique de table est conçu de manière ergonomique avec une grande ouverture inclinée et un rebord surdimensionné.
Accédez facilement à votre matériel de laboratoire, même avec des gants. Idéal pour ranger de nombreux articles de laboratoire différents, y compris des tubes à microcentrifuger.
Conception ergonomique :
  • Grandes ouvertures en biais.
  • Lèvres surdimensionnées.
  • Le couvercle reste ouvert lorsqu'il est incliné vers l'arrière.
Idéal pour une utilisation sur table ou fixée au mur :
  • Pieds en caoutchouc antidérapants.
  • Trous pré-percés et vis incluses pour la fixation murale.
Spécification
Type Bac distributeur
Matériau PMMA
Couleur Bleu vif
Forme Semi-circulaire
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 155 x 155 x 170 mm
Longueur (impériale) 6,1 in
Longueur (métrique) 155 mm
Largeur (métrique) 155 mm
Hauteur (métrique) 170 mm