Learn More
IKA™ Élément de dispersion
Code produit 10232731 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
10 ml à 1,5 L
50 ml à 2 L
Diamètre (métrique):
18 mm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10232731 10 ml à 1,5 L 18 mm 1 pièce
10400253 50 ml à 2 L 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10232731 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0000593400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00€
    1390.00€ / 1 pièces
    Économisez 465.00€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Disperse les émulsions de 1 μm à 10 μm et les suspensions avec une finesse limite de 15 μm à 50 μm. L’élément de dispersion IKA™ fonctionne avec des volumes de liquide de 10 à 2000 ml et des profondeurs d’immersion de 40 à 165 mm. Convient aux solvants et peut être stérilisé par n’importe quelle méthode.
  • Profondeur d’immersion : de 40 à 165 mm
  • Matériaux en contact avec le milieu : PTFE, AISI 316L
  • Adapté aux solvants : Oui
  • Température max. : 180°C
  • Méthodes de stérilisation : Toutes les méthodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Élément de dispersion
Vitesse 25 000 tr/min
Granulométrie Émulsions de 1 μm à 10 μm, suspensions de 15 μm à 50 μm
Plage de volume (métrique) 10 ml à 1,5 L
Diamètre (impériale) 0,7 in
Diamètre (métrique) 18 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 194 mm
Matériau PTFE, acier inoxydable 316L
À utiliser avec (équipement) T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™
Modèle S 25N–18G
Quantité d’emballage 1 de chaque
Méthode de stérilisation Toutes les méthodes