Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Usage unique, En PP, bleu transparent
BIOPHARMA
Code produit 16379561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement
16379561 100 mL Stérile 20 pièces
15843954 50 ml Non stérile 20 pièces
15853954 50 ml Stérile 20 pièces
16369561 100 mL Non stérile 20 pièces
16389561 250 mL Non stérile 20 pièces
16274451 250 mL Stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16379561 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53937011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    48.45€ / 20 pièces
    Économisez 19.55€
    28% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Tube d’échantillonnage fabriqué dans une salle blanche, spécialement conçu pour un usage unique. Grâce à sa couleur bleue, il est parfait pour une utilisation dans les industries alimentaires, animales et pharmaceutiques. Fabriqué en une seule pièce et peut être utilisé pour l’échantillonnage et le transport ultérieur de l’échantillon dans un seul dispositif.
  • Fabriquée en une seule pièce, DispoDipper peut être utilisée pour l’échantillonnage et le transport ultérieur de l’échantillon dans un seul dispositif
  • PP, bleu transparent
  • Conditionnement individuel et stérilisation facultative par rayons gamma
  • Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
  • Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
  • Volume du tube d’échantillonnage mis à l’échelle en ml et en on.
  • Profondeur d’immersion de 270 mm
Jetable, conditionné individuellement, salle blanche, adapté à une utilisation avec des aliments, étanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Tube d’échantillonnage
Matériau Polypropylène
Matériau du bouchon PP, bleu transparent
Capacité (impériale) 3,38 oz.
Capacité (métrique) 100 mL
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Quantité 1
Hauteur (impériale) 16,04 in
Hauteur (impériale) du bol 3,86 in
Hauteur (métrique) 415 mm
Hauteur (métrique) du bol 98 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.