Learn More
Sartorius™ Bacs à échantillons jetables
Code produit 10440253 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
Conditionnement:
80 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10440253 90 mm 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10440253 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur 6965542
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les humidimètres Sartorius™. Les bacs à échantillons jetables en aluminium Sartorius™ facilitent le nettoyage lors de la détermination de la teneur en humidité.
  •  Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Jetable Jetable
Matériau Aluminium
Forme Circulaire
Type Plateau de balance
Diamètre (métrique) 90 mm