Learn More
LevGo™ Spatules antistatiques à usage unique
Code produit 15356558
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
140 x 3,5 mm
Conditionnement:
300 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
15356558 140 x 3,5 mm 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15356558 Fournisseur LevGo™ Code fournisseur 17231
Edge
Permettent de distribuer ou de collecter des échantillons de poudres ou de solides mous. LevGo™ Les spatules antistatiques jetables sont autoclavables. Elles sont conçues pour s’adapter aux tubes standard de 15 et 1,5 ml.
  • Conception adaptée à la taille pour s’adapter parfaitement aux tubes standard de 15 et 1,5 ml
  • Idéales pour la distribution ou la collecte d’échantillons de poudres ou de solides mous
  • Résistantes aux chocs dans l’azote liquide
  • Résistantes aux acides et aux bases
  • Utilisables avec des liquides chauds
  • Autoclavables
Spécification
Stérilité Stérile
Couleur Opaque
Type de produit Spatule
Dimensions (L x l) 140 x 3,5 mm