Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture jetable, en verre sodocalcique, avec filetage DIN, avec joint en TPE et bouchon à vis en polypropylène
Code produit 10739211 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
160 mm
180 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
18 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10739211 160 mm 16 mm 100 pièces
10431541 100 mm 16 mm 100 pièces
10223311 100 mm 12 mm 100 pièces
10643982 180 mm 18 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10739211 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 231752155
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubes de culture sont utilisés pour la culture à partir de milieux liquides.
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif est un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent avoir lieu à différentes échelles, les récipients étant sélectionnés en conséquence. Pour les essais, des récipients plutôt petits, comme des tubes de culture, sont utilisés. En plus des tubes de culture en DURAN™, notre gamme de produits comprend également des tubes de culture en verre sodocalcique. Il s’agit d’un verre de la troisième classe de résistance à l’eau et appartient à la catégorie des verres sodocalcique avec une forte proportion d’oxydes alcalins et alcalins de terre.
  • Cultiver, stocker et transporter des micro-organismes
Spécification
Description Épaisseur de 1 mm
Capacité (métrique) 22 mL
Longueur (métrique) 160 mm
Matériau Verre sodocalcique, polypropylène, TPE
À utiliser avec Croissance des microorganismes ; stockage et transport de petites quantités de liquides et de cultures stériles
Comprend Avec joint en TPE
Quantité 100/Bte
Diamètre du filetage GL 18
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (métrique) 16 mm