Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture jetable, en verre sodocalcique, bord droit
Code produit 15299574 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
14 mL
15 ml
18 mL
19 mL
22 mL
Diamètre (métrique):
10 mm
11,75 mm
12,25 mm
15,5 mm
15,75 mm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
550 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
15299574 14 mL 15,5 mm 250 pièces
15601604 6 mL 11,75 mm 250 pièces
10060371 15 ml 15,75 mm -
15213035 18 mL 12,25 mm -
15611604 8 mL 10 mm 250 pièces
10595272 8 mL 11,75 mm 550 pièces
16272261 19 mL 15,5 mm 250 pièces
15267556 4 mL 10 mm 250 pièces
10598411 7 mL 12,25 mm 500 pièces
10716961 6 mL 12,25 mm 500 pièces
10766771 9 mL 12,25 mm 500 pièces
15473520 22 mL 15,5 mm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15299574 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 231721489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.90€
    31.43€ / 250 pièces
    Économisez 4.47€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes de culture sont utilisés pour la culture à partir de milieux liquides.
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif est un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent avoir lieu à différentes échelles, les récipients étant sélectionnés en conséquence. Pour les essais, des récipients plutôt petits, comme des tubes de culture, sont utilisés. En plus des tubes de culture en DURAN™, notre gamme de produits comprend également des tubes de culture en verre sodocalcique. Il s’agit d’un verre de la troisième classe de résistance à l’eau et appartient à la catégorie des verres sodocalcique avec une forte proportion d’oxydes alcalins et alcalins de terre.
  • Les tubes de culture à bords droits peuvent être fermés avec des bouchons en métal ou en coton pour permettre l’échange d’air
  • Le bord droit permet l’utilisation de Kapsenberg et de bouchons en métal
Spécification
Description Épaisseur de 0,8 mm
Capacité (métrique) 14 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec Croissance des microorganismes ; pour le travail microbiologique
Quantité 310/Bte
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (métrique) 15,5 mm