Learn More
LevGo™ Mini-entonnoirs en papier jetables
Code produit 15346568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
186 ml
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15346568 186 ml 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15346568 Fournisseur LevGo™ Code fournisseur 19630
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S'adapte à une grande variété d'ouvertures et peut être utilisé avec pratiquement tous les liquides.* ou en poudre. LevGo™ Les mini-entonnoirs en papier jetables sont naturellement biodégradables dans le flux de déchets standard, ce qui en fait un produit plus respectueux de l'environnement.
  • Le ‘dossier’ innovant permet le versement mains libres
  • Flexibilité maximale : coupez la tige selon n’importe quelle taille ou forme pour répondre à vos besoins
  • Conditionnés en boîtes de 25
  • Dimensions : Bouchon de 186 ml, diam. supérieur de 0,64 cm2, 12,8 cm de haut
  • Non recommandés pour les liquides chauds
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 0,64 cm2
Capacité (métrique) 186 ml
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Hauteur (métrique) 12,8 cm
Comprend Dossier intégré
Quantité 25/boîte
Type de produit Entonnoir