Learn More
Copan Italia™ Pipettes Pasteur jetables
Code produit 11705769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 ml
7 ml
Contenance du bulbe (métrique):
3,5 ml
Conditionnement:
400 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Contenance du bulbe (métrique) Conditionnement
11705769 6 ml 3,5 ml 400 pièces
11775759 7 ml 3,5 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11705769 Fournisseur Copan Italia™ Code fournisseur 204C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.69€
    33.87€ / 400 pièces
    Économisez 91.82€
    73% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les pipettes Pasteur jetables Copan Italia™ pour les liquides biologiques et la plupart des acides. Leur faible affinité de surface réduit la perte de cellules et de protéines d’intérêt.
  • Produit incassable
  • Peut être scellé et congelé
  • Utilisable dans l’azote liquide.
  • Stérile
  • Polyéthylène PEBD
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 3,5 ml
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Matériau PEBD
Gouttes/ml 22
À utiliser avec (application) Pour le transfert et la distribution en toute sécurité de liquides dans tout type de laboratoire
Graduée Oui
Quantité 400/boîte
Volume (métrique) 6 ml
Longueur (métrique) 230 mm
Type Pipette Pasteur
Jetable Usage unique