Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques Stripette™ en PS jetables emballées dans du papier/plastique
BIOPHARMA
Code produit 10041591 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10041591 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10041591 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.50€
    172.14€ / 100 pièces
    Économisez 18.36€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques Corning™ Stripette™ en PS jetables emballées individuellement dans du papier/plastique sont idéales pour les applications de culture tissulaire stérile, notamment avec le port de gants en latex, car l’emballage réduit l’adhérence électrostatique.
Les emballages papier / plastique à ouvrir ou à percer par pression offrent une ouverture facile.
  • Le codage couleur sur papier facilite l’identification du format
  • L’emballage plastique permet une visualisation complète
  • Le film plastique transparent permet un retrait aseptique facile grâce au système de pression et de retournement
  • Bande de grossissement à code couleur unique pour faciliter la visualisation du ménisque
  • Produit stérile, à emballage individuel, certifié apyrogène et exempt de DNase / RNase
  • Précision de ±2 % à volume complet
  • Numéro de lot imprimé sur chaque emballage de pipettes
  • Étalonnés pour délivrer (TD-EX 20 °C) leur contenu avec soufflage
  • Les graduations bidirectionnelles permettent d’utiliser des échelles montantes ou descendantes
  • Les graduations négatives sur les bandelettes de 1, 2, 5, 10, 25 et 50 ml fournissent un volume de travail supplémentaire
  • 100 Les bandelettes de ml permettent des transferts de liquide de grand volume simplement et en toute sécurité ; éliminez le besoin de bouteilles graduées et d’autres récipients de manipulation de liquides
  • La conception de pointe anti-goutte cylindrique sur les tailles de 25, 50 et 100 ml réduit les gouttes accidentelles et assure une distribution précise
  • La taille de 10 ml est dotée d’une pointe large pour la manipulation de liquides visqueux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 2 %
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans DNase ni RNase
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,5 ml
Graduations négatives 10 ml
Quantité 100/boîte
Type de pointe Rond
Tolérance ±2%
Type d’emballage Conditionnée individuellement, emballage papier/plastique
Couleur Violet
Volume (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 37 cm
Type Pipette sérologique Stripette™
Jetable Usage unique