Learn More
Azpack™ Récipients en plastique jetables
Description
- PP
- Translucide
- Jetable
- Graduations moulées
- Côtés coniques
Spécification
Spécification
| Couleur | Translucide |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 42 mm |
| Incréments | Intervalles mineurs de 1 ml et de 5 ml |
| Quantité | 100boîte |
| Type | Bécher |
| Jetable | Usage unique |
| Graduated | Oui |
| Modèle | Conique |