Learn More
Kartell™ Cupules d’échantillon en PS Technicon™ Beckman™ Konelab™
Code produit 11303814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2 mL
4 mL
Hauteur (métrique):
22,6
24,9 mm
37,9 mm
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11303814 2 mL 24,9 mm 1000 pièces
12039877 4 mL 37,9 mm 1000 pièces
12523327 1,5 ml 22,6 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11303814 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 02502004
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en PS transparent pour une visibilité maximale. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Les cupules d’échantillon sont utilisées pour l’analyse des échantillons.
Fabriqué en PS transparent pour une visibilité maximale. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Les cupules d’échantillon sont utilisées pour l’analyse des échantillons.
  • Gamme de cupules pour analyseur automatique en polystyrène transparent avec bases coniques
  • Pour Technicon™, Beckman™, Konelab™
  • Fournis sans bouchons
  • Gradué
Spécification
Quantité 1 000/sachet.
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur Clear
Type de produit Coque
Matériau Polystyrène
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) Pour analyseurs Technicon™, Beckman™ et Konelab™
Hauteur (métrique) 24,9 mm