Learn More
Fisherbrand™ Disposable Powder-free Non-sterile Nitrile Examination Gloves
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescripción
- 100% nitrile-resistant to a wide range of chemicals and three times more puncture resistant than latex
- Ergonomically designed with textured fingertips for improved grip
- Latex, protein and powder free to eliminate Type I allergies
- 0.10mm thickness
- Non-detectable residual accelerators
- Exceeds the requirements of EN 374 PPE Category III
- Conforms to EN 455 parts 1 and 2
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | Conforms to EN 455 parts 1 and 2 |
| Color | Purple |
| Disposable | Single-use |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Nitrile Examination Glove |
| Size | X-Large |
| Sterility | Non-sterile |
| Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?