Description
- Des microbilles sphériques en verre sodocalcique sans plomb peuvent être utilisées avec la fixation Disruptor Genie™ ou TurboMix™ (utilisée avec n’importe quel mélangeur Vortex-Genie™ 2) pour une perturbation optimale des cellules.
- Taille à utiliser avec des bactéries - microbilles de 0,1 mm de diamètre
Spécification
Spécification
| Capacité de charge (métrique) | 375 g |
| Type de produit | Microbilles en verre |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Diamètre (métrique) | 0,1 mm |
| Couleur | Gris |
| Description | Microbilles sphériques en verre sodocalcique sans plomb de 0,1 mm idéales pour les applications de désintégration cellulaire |
| À utiliser avec (équipement) | Disruptor Genie, Digital Disruptor Genie, Bead Genie |
| Comprend | 375 g de microbilles en verre sodocalcique sans plomb de 0,1 mm |
| Type d’emballage | Flacon en plastique avec bouchon |