Learn More
Scientific Industries SI™ Billes de désintégration, 0,5mm, 375 g
Code produit 10216982 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10216982 0,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10216982 Fournisseur Scientific Industries SI™ Code fournisseur 83041301
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Microbilles sphériques en verre sodocalcique sans plomb idéales pour les applications de perturbations cellulaires, végétales et dans les levures.
  • Des microbilles sphériques en verre sodocalcique sans plomb peuvent être utilisées avec la fixation Disruptor Genie™  ou TurboMix™ (utilisée avec n’importe quel mélangeur Vortex-Genie™ 2) pour une perturbation optimale des cellules. 
  • Microbilles de 0,5 mm de diamètre à utiliser avec des levures / champignons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 375 g
Type de produit Microbilles en verre
Matériau Verre sodocalcique
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Couleur Gris
Description Microbilles sphériques en verre sodocalcique sans plomb de 0,5 mm idéales pour les applications de désintégration de cellules, de levures et de plantes
À utiliser avec (équipement) Disruptor Genie, Digital Disruptor Genie, Bead Genie
Comprend 375 g de microbilles en verre sodocalcique sans plomb de 0,5mm
Type d’emballage Flacon en plastique avec bouchon