Learn More
Fisherbrand™ Ciseaux de dissection
Code produit 15207266 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15207266 105 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15207266
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces ciseaux pour une variété d’applications. Les ciseaux de dissection S Murray™ sont adaptés pour une utilisation en salle d’opération, en service de soins, en cabinet vétérinaire, en cabinet dentaire et en podologie.
  • Ciseaux de dissection droits en acier inox
  • Branches fermées, pointe fine
  • Conformes aux exigences de la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE
  • Traçabilité complète tout au long du processus de fabrication
  • Fabrication en acier inox de haute qualité, conformément aux spécifications de la norme ISO 7153-1
  • Garantie 10 ans
Spécification
Type de produit Ciseaux de dissection
Blade Style Structuré
Longueur (métrique) 105 mm
Matériau Acier inoxydable