Learn More
Bochem™ Ensemble de dissection
Code produit 10430733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
10430733 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10430733 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 12017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.40€
    39.59€ / 1 pièces
    Économisez 13.81€
    25% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Acier inoxydable. Le kit de dissection Bochem™ comprend huit pièces.
  • Acier inoxydable
  • Huit pièces
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Comprend Ciseaux, forceps émoussé, scalpel avec lame (35 mm), scalpel avec lame (45 mm), ciseaux pour pansement, forceps tranchant, aiguille de dissection, lancette