Learn More
Heinz Herenz Aiguilles de dissection à manche en plastique
Code produit 30158350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
14 cm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
30158350 14 cm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158350 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1110301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.26€
    3.60€ / 10 pièces
    Économisez 1.66€
    31% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Aiguilles de dissection à manche en plastique pointues, 14 cm
  • Aiguilles de dissection à manche en plastique
  • Pointues
  • 14 cm
Spécification
Type de produit Aiguilles pour dissection
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable
Sans latex Sexe
Longueur (métrique) 14 cm