Learn More
Lenz Laborglasintrumente Récepteurs de distillation de type Bernauer avec flacons
Code produit 10306361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
Prise supérieure 12/23 NS
Prise supérieure 19/26 NS
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
10306361 Prise supérieure 12/23 NS 1 pièce
10326361 Prise supérieure 19/26 NS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10306361 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05288001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    102.99€ / 1 pièces
    Économisez 54.01€
    34% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Récepteurs de distillation de type Bernauer (modifiés)
  • Avec trois cônes NS 14/23 et trois flacons
  • Raccordement de vide avec olive en verre
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Matériau Verre Duran
Capacité (métrique) 50 ml
Quantité 1 de chaque
Joint conique standard Prise supérieure 12/23 NS