Learn More
Eppendorf™ Tubes DNA LoBind™
GREENER_CHOICE
Code produit 10051232 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
FCR max.:
25 000 x g
30 000 x g
Conditionnement:
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) FCR max. Conditionnement
10051232 1,5 ml 30 000 x g -
10686313 0,5 ml 30 000 x g 250 pièces
10031282 2 ml 25 000 x g 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10051232 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030108051
Quantité Prix
1 19.50€ / 250 pièces
5 18.00€ / 250 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Optimisez la précision de vos recherches sur l'ADN avec les tubes Eppendorf DNA LoBind. Dotés de la technologie exclusive LoBind, ces tubes de microcentrifugation améliorent la manipulation des échantillons en limitant les pertes et en maximisant la récupération d'ADN. Adaptés aux faibles concentrations, notamment pour la PCR, la qPCR et le séquençage de l'ADN, ils contribuent à la précision, à la pureté et au rendement des analyses.
  • Sans revêtement de surface, y compris sans substances comme le silicone, les plastifiants, les biocides ou les agents de démoulage afin de réduire le risque d'interférence avec l'échantillon.
  • Le degré de pureté PCR certifié par lot garantit l'absence d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR.
  • Disponible en tubes, microplaques et plaques à puits profonds pour une mise à l'échelle aisée des expériences.
  • Le scellage précis du couvercle minimise les taux d'évaporation dans le format tube.
  • Convient aux applications de biologie moléculaire avec une vitesse de centrifugation allant jusqu'à 30 000 xg (25 000 xg pour un tube de 2,0 mL).
  • Enclenchez, vissez et SnapTec™ Options de casquette disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans inhibiteurs d'ADN, de DNase, de RNase ni de PCR
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Transparent
Volume (métrique) 1.5 ml
Capacité (métrique) 1,5 ml
Quantité 250 tubes (5 sachets de 50)
Matériau PP
À utiliser avec Applications de l'ADN ou de l'ARN en analyse médico-légale, puces à ADN, séquençage de nouvelle génération, clonage de gènes et biologie moléculaire générale
Comprend Couvercle à verrouillage de sécurité
Nb par paquet 250 Pk.
Conditionnement 250 tubes (5 sachets x 50 tubes)
Pureté ou qualité Nettoyage PCR non stérile
Stérilité Non stérile
Force max. 30000xG
Type de bouchon Bouchon à clipser
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Capacité (impériale) 0,05 oz.
Déclaration de pureté Sans inhibiteur de PCR
Forme du fond Conique
À utiliser avec (application) Les consommables LoBind ADN sont parfaits pour les applications ADN ou ARN dans l’analyse médico-légale, les microréseaux, le séquençage de nouvelle génération, le clonage de gènes et la biologie moléculaire générale
Type de produit Microtube à centrifuger
FCR max. 30 000 x g