Learn More
Eppendorf™ Tubes DNA LoBind™
Code produit 16628742 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 mL
5 ml
15 ml
25 ml
50 mL
Conditionnement:
1 sachet x 500 tubes
200 tubes (2 sachets x 100 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (5 sachets x 40 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
4 sachets de 50
Type de bouchon:
Bouchon à clipser
Bouchon à vis
SnapTec Capuchon
FCR max.:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
25 000 x g
30 000 x g
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Type de bouchon FCR max. Conditionnement
16628742 1,5 ml 1 sachet x 500 tubes Bouchon à clipser 30 000 x g 500 pièces
16618742 0,5 ml 1 sachet x 500 tubes Bouchon à clipser 30 000 x g 500 pièces
16638742 2,0 mL 1 sachet x 500 tubes Bouchon à clipser 25 000 x g 500 pièces
16170371 5 ml 200 tubes (2 sachets x 100 tubes) Bouchon à vis 25 000 x g 200 pièces
15571312 15 ml 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) Bouchon à vis 19 500 x g 200 pièces
17453703 25 ml 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) Bouchon à vis 17 000 x g 200 pièces
17423703 25 ml 200 tubes (5 sachets x 40 tubes) SnapTec Capuchon 17 000 x g 200 pièces
15581312 50 mL 200 tubes (8 sachets x 25 tubes) Bouchon à vis 19 500 x g 200 pièces
15168344 5 ml 4 sachets de 50 Bouchon à clipser 25 000 x g 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16628742 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030108418
Quantité Prix
1 30.90€ / 500 pièces
5 28.60€ / 500 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Optimisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au stockage à long terme des échantillons.
Grâce à ces tubes, maximisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes en PP Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au s
  • Sans revêtement de surface, y compris de substances comme le silicone, afin de réduire le risque d'interférence avec l'échantillon.
  • Le lot certifié PCR de qualité supérieure garantit l'absence d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR.
  • Disponible en tubes, microplaques et plaques à puits profonds pour une mise à l'échelle aisée des expériences.
  • Le scellage précis du couvercle minimise les taux d'évaporation dans le format tube.
  • Convient aux applications de biologie moléculaire avec une vitesse de centrifugation allant jusqu'à 30 000 xg (25 000 xg pour un tube de 2,0 mL).
  • Enclenchez, vissez et SnapTec™ Options de casquette disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 1,5 ml
Matériau Polypropylène
Conditionnement 1 sachet x 500 tubes
Quantité 1 sachet de 500 tubes
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Déclaration de pureté Pour un usage en PCR
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à clipser
Type de produit Tube
FCR max. 30 000 x g
Pureté ou qualité Nettoyage PCR non stérile