Learn More
Eppendorf™ Tubes DNA LoBind™
Code produit 16638742 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 mL
5 ml
15 ml
25 ml
50 mL
Conditionnement:
1 sachet x 500 tubes
200 tubes (2 sachets x 100 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (5 sachets x 40 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
4 sachets de 50
Type de bouchon:
Bouchon à clipser
Bouchon à vis
SnapTec Capuchon
FCR max.:
17 000 x g
19 500 x g
25 000 x g
25 000 x g
30 000 x g
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Type de bouchon FCR max. Conditionnement
16638742 2,0 mL 1 sachet x 500 tubes Bouchon à clipser 25 000 x g 500 pièces
16618742 0,5 ml 1 sachet x 500 tubes Bouchon à clipser 30 000 x g 500 pièces
16628742 1,5 ml 1 sachet x 500 tubes Bouchon à clipser 30 000 x g 500 pièces
16170371 5 ml 200 tubes (2 sachets x 100 tubes) Bouchon à vis 25 000 x g 200 pièces
15571312 15 ml 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) Bouchon à vis 19 500 x g 200 pièces
17453703 25 ml 200 tubes (4 sachets x 50 tubes) Bouchon à vis 17 000 x g 200 pièces
17423703 25 ml 200 tubes (5 sachets x 40 tubes) SnapTec Capuchon 17 000 x g 200 pièces
15581312 50 mL 200 tubes (8 sachets x 25 tubes) Bouchon à vis 19 500 x g 200 pièces
15168344 5 ml 4 sachets de 50 Bouchon à clipser 25 000 x g 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16638742 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030108426
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au stockage à long terme des échantillons.
Grâce à ces tubes, maximisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes en PP Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au s
  • Sans revêtement de surface, y compris de substances comme le silicone, afin de réduire le risque d'interférence avec l'échantillon.
  • Le lot certifié PCR de qualité supérieure garantit l'absence d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR.
  • Disponible en tubes, microplaques et plaques à puits profonds pour une mise à l'échelle aisée des expériences.
  • Le scellage précis du couvercle minimise les taux d'évaporation dans le format tube.
  • Convient aux applications de biologie moléculaire avec une vitesse de centrifugation allant jusqu'à 30 000 xg (25 000 xg pour un tube de 2,0 mL).
  • Enclenchez, vissez et SnapTec™ Options de casquette disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 2,0 mL
Matériau Polypropylène
Conditionnement 1 sachet x 500 tubes
Quantité 1 sachet de 500 tubes
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Déclaration de pureté Pour un usage en PCR
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à clipser
Graduated Non
Type de produit Tube
FCR max. 25 000 x g
Pureté ou qualité Nettoyage PCR non stérile