Learn More
Labconco Rotor ADN - CentriVap Pro
Code produit 30533434 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (revêtement):
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (revêtement) Conditionnement
30533434 PTFE 1 pièce
30533441 - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30533434 Fournisseur Labconco Code fournisseur 7555701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00€
    742.80€ / 1 pièces
    Économisez 97.20€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Rotors à utiliser avec Labconco™ CentriVap™ Concentrateurs sous vide professionnels. Options disponibles : acier inoxydable et revêtement PTFE.
  • Compatible avec CentriVap Concentrateurs sous vide professionnels
  • Conception empilable
  • Matériau en acier inoxydable\
  • Revêtement PTFE en option
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type Rotor
Matériau (revêtement) PTFE
Système de rotor CentriVap Pro
Dimensions (L x l x H) 26,42 x 22,86 x 6,6 cm (10,4 x 9 x 2,6 in)