Learn More
Macherey-Nagel™ DNA Set for NucleoBond™ RNA Soil Mini
Beschreibung
- DNA Elution Set (NucleoBond™ RNA Soil Mini kit required)
- Parallel preparation of RNA and DNA from soil samples
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Silica Membrane |
| Sample Type | Soil |
| For Use With (Equipment) | NucleoBond™ RNA Soil Kit |
| For Use With (Application) | RNA Purification |
| No. of Reactions | 50 |
| Sample Size | 1-2 g |
| Test Time | 15 min / 12 preps |
| Yield | 5-50 μg |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?