Learn More
Sel de sodium de dolutégravir, Thermo Scientific™
Code produit. p-7227409 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 17700709
Marque: Thermo Scientific Acros 469770010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Sel de sodium de dolutégravir
CAS 1051375-19-9
Quantité 1 g
Conditions d’expédition Aucune contrainte spéciale
Gamme de produits Sciences de la vie
Formule moléculaire C20 H18 F2 N3 Na O5
Forme physique Poudre ou cristaux
Couleur Blanc à jaune clair
Pureté ≥ 98,5%