Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Double attache |
| Comprend | Avec une seule vis moletée à tête en plastique pour sécuriser la pince sur les statifs |
| À utiliser avec (équipement) | Pour une utilisation avec une burette allant jusqu’à 100 ml |