Learn More
Globe Scientific Capsules à double languette pour tubes de prélèvement sanguin, tubes en verre et plastique
Tous les produits Globe Scientific ProduitsDescription
- Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE)
- Maintenir une étanchéité hermétique lors des centrifugations, agitations et procédures de réfrigération
- Disponible dans des couleurs vives et attrayantes pour l’identification des échantillons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon à clipser |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Naturel |
| Nb par paquet | 1000 |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 13 mm |