Learn More
Azpack™ Brosse de nettoyage pour tamis
Code produit 12358069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
12358069 Noir, blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12358069 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 12358069
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Retirez les matériaux tenaces avec le côté rigide, époussetez les particules avec le côté doux. La brosse de nettoyage pour tamis Azpack™ est à double extrémité pour une efficacité de nettoyage optimale.
  • Poils en nylon doux à une extrémité, poils en nylon raides à l’extrémité opposée.
  • Les poils plats sont noirs à une extrémité, blancs à l’autre
  • Poignée en bois avec ferrules en métal
Spécification
Type de produit Brosse
Matériau de la poignée Bois
Couleur Noir, blanc
Longueur (impériale) 9,25 in
Longueur (métrique) 235 mm
Largeur (impériale) des poils 0,74 in
Largeur (métrique) des poils 19 mm