Learn More
Doxycycline monohydrate, Thermo Scientific™
Doxycycline monohydrate, CAS # 17086-28-1, is the hydrated form of the tetracycline class antibiotic doxycycline.
75.65€ - 309.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 17086-28-1 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C22H26N2O9 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 462.455 |
| Numéro MDL | MFCD02682958 |
| Clé InChI | FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N |
| CID PubChem | 54684461 |
| Nom IUPAC | (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate |
| SMILES | CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15435979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63805.06 |
5g |
83.70€ 75.65€ / 5g Économisez 8.05€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15445979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63805.14 |
25g |
309.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| 17086-28-1 | |
| 462.455 | |
| FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate |
| C22H26N2O9 | |
| MFCD02682958 | |
| 54684461 | |
| CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O |
Spécification
| Doxycycline monohydrate | |
| Yellow | |
| MFCD02682958 | |
| Soluble in ethanol or methanol; Sparingly soluble in water;Soluble in dilute acids,alkali hydroxides and dimethyl sulfoxide. | |
| CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O | |
| 462.455 | |
| 462.46 (444.44 Anhydrous) |
| 17086-28-1 | |
| C22H26N2O9 | |
| 14,3440 | |
| FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate | |
| 54684461 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361d
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.