Learn More
Hach Lange™ Spectrophotomètre Dr 3900 avec technologie RFID
Description
- Préparation des échantillons : étapes de manipulation réduites, dosage précis
- Analyse des échantillons : reconnaissance automatique des tests, vérification de la date de péremption, etc.
- Documentation des résultats : gestion polyvalente des données, cartes de contrôle
- En pensant à votre routine quotidienne d’analyse de l’eau, le spectrophotomètre DR3900 est optimisé pour des processus sûrs et des rapports significatifs
- Les paramètres de contrôle tels que l’ammonium, la DCO, le phosphate, l’azote et bien d’autres sont faciles à réaliser
- La manipulation des tests et du photomètre est bien conçue pour éviter toute erreur dans votre analyse de l’eau
Spécification
Spécification
| Hauteur au centre du faisceau | 10 mm |
| Détails de la cuve | Compatibility: 10 mm, 50 mm, 1 in. rectangular and 13 mm, 1 in. round |
| Affichage | Touchscreen |
| Dimensions (L x l x H) | 255 x 350 x 151 mm |
| Type | Spectrophotomètre pour l’analyse de l’eau |
| Humidité | 80 |
| Modèle | DR3900 |
| Température de fonctionnement | 10°C to 40°C |
| Conception optique | Faisceau de référence, spectral |