Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques, selon le modèle du Dr. Schilling
Code produit 10441331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10441331 25 ml 1 pièce
10195920 10 ml 1 pièce
10569222 15 ml 1 pièce
10360001 50 ml 1 pièce
10350411 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10441331 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 3600172
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellentes pour distribuer automatiquement des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes automatiques Hirschmann Instruments™, de type Dr. Schilling, sont disponibles dans une gamme de capacités afin de répondre à
  • Avec bande Schellbach
  • Graduation bleue
  • Burette à débit rapide
Tekniske data
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau verre
Graduations 0,1 mL
Comprend Flacon LDPE
Balance Bleu
Tolérance ±0,1 mL
Type Schilling Buret
Certifications/Conformité Certificat DKD
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.